Merck
576735
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-DL-tryptophan-2,4,6,7-d4
97 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D4H7FN2O2
CAS番号:
分子量:
226.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
>258 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c2c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D
InChI Key
INPQIVHQSQUEAJ-GYABSUSNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)