Merck
576654
Sigma-Aldrich
4-アミノ桂皮酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
191.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(N)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b8-5+
InChI Key
NRPMBSHHBFFYBF-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576654-5G:
576654-1G:
576654-25G:
576654-VAR:
576654-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)