Merck
575704
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) tetrachloropalladate(II)
99.999%
別名:
NSC 212525
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Pd(NH3)4](PdCl4)
CAS番号:
分子量:
422.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
192 °C (dec.) (lit.)
密度
2.489 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.[Pd++].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.4H3N.2Pd/h4*1H;4*1H3;;/q;;;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
SAZHJAFUUQUXRW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に関与する研究
  • パラジウムのアンモニウムクロロ錯体およびアンミンクロロ錯体の熱分解
  • 殺菌活性
  • 抗がん活性
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
575704-1G:
575704-VAR:
575704-5G:
575704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)