Merck
575518
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-propanesulfonyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H4O(CH2)3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
264.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
45-46.7 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13ClO4S/c1-14-9-3-5-10(6-4-9)15-7-2-8-16(11,12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
UFZBQBXKJZWBBV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
575518-1G:
575518-5G:
575518-BULK:
575518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)