Merck
575208
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
別名:
Dilanthanum trisulfate, Lanthanum sulfate, Lanthanum sulfate (La2 (SO4)3)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥19,300
About This Item
化学式:
La2(SO4)3
CAS番号:
分子量:
566.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2La.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
575208-50G:
575208-250G:
575208-VAR:
575208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 50 ( Pt 6), 833-838 (1994-06-15)
The structure of NaLaIII(SO4)2.H2O consists of distorted Na-O6 octahedra, La-O9 complexes in the form of distorted tricapped trigonal prisms, and slightly irregular tetrahedral sulfate ions. All bond distances fall within normal limits. The sulfate ions manifest rigid-body behavior but this
S Ranganayaki et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 21(4), 329-332 (1981-01-01)
The effect of lanthanum sulphate on five Azotobacter strains (4A7, 10, 5A2, 5A1, and 3A3) isolated from Allahabad soil consists in a considerable increase in the nitrogen fixation, carbon consumption and in the amount of nitrogen fixed in mg per