Merck
574880
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
98%
別名:
3,5-Dichloroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
192.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574880-1G:
574880-BULK:
574880-5G:
574880-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)