Merck
572829
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-(hydroxymethyl-d2)-2-methylpyridine
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Pyridoxine-(5-hydroxymethyl-d2), Pyridoxol-(5-hydroxymethyl-d2), Vitamin B6-(5-hydroxymethyl-d2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9D2NO3
CAS番号:
分子量:
171.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
mp
150-151 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i3D2
InChI Key
LXNHXLLTXMVWPM-SMZGMGDZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
572829-BULK:
572829-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)