Merck
571490
Sigma-Aldrich
9,9-ジドデシルフルオレン-2,7-ジボロン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OH)2BC6H3C(C12H25)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
590.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
269 °C (Dec.) (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C37H60B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38(40)41)23-25-33(35)34-26-24-32(39(42)43)30-36(34)37/h23-26,29-30,40-43H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChI Key
MLGWUNIPUPZNEE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に関与する反応剤です。
  • ホウ素キノラート-フルオレン発光性交互コポリマー
  • Suzukiカップリング反応を経由する、ポリマーメモリ素子に用いるカーボンナノチューブ複合材料
  • フッ素含有フルオレンオリゴマー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
571490-1G:
571490-VAR:
571490-BULK:
571490-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)