Merck
571326
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-(2-ヒドロキシエチル)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン
96%
別名:
(S)-(+)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,600
25 G
¥51,400
¥19,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,600
25 G
¥51,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
屈折率
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
ketal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation (prop-2-ynyloxy)ethyl-tethered dioxolanes via O-propargylation.[1] It may also be used as an intermediate in the total synthesis of rugulactone.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.1 °F - closed cup
引火点(℃)
100.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
571326-5G:
571326-25G:
571326-BULK:
571326-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asymmetric total synthesis of rugulactone, an a-pyrone from Cryptocarya rugulosa.
Allais F, et al.
Synthesis, 2010(16), 2787-2793 (2010)
Gold-catalyzed direct cycloketalization of acetonide-tethered alkynes in the presence of water.
Alcaide B, et al.
Tetrahedron, 68(46), 9391-9396 (2012)