Merck
571083
Sigma-Aldrich
1-ベンゾイルピペラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
145 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-9H2
InChI Key
VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
571083-VAR:
571083-BULK:
571083-1G:
571083-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeremy D Hill et al.
British journal of pharmacology, 175(16), 3407-3421 (2018-06-12)
The cannabinoid system exerts functional regulation of neural stem cell (NSC) proliferation and adult neurogenesis, yet not all effects of cannabinoid-like compounds seen can be attributed to the cannabinoid 1 (CB1 ) or CB2 receptor. The recently de-orphaned GPR55 has