Merck
569887
Sigma-Aldrich
3-(1-シクロヘキシルカルボジイミド)プロピル-修飾シリカゲル
200-400 mesh, extent of labeling: 0.9 mmol/g loading
別名:
シクロヘキシルカルボジイミド, シリカゲル担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
標識化の程度
0.9 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
保管温度
2-8°C
アプリケーション
アミドやエステルを合成するためのカップリング剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569887-BULK:
569887-VAR:
569887-25G:
569887-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.