Merck
569623
Sigma-Aldrich
9-Benzylidenefluorene
98%
別名:
9-Benzylidene-9H-fluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14
CAS番号:
分子量:
254.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
74-77 °C (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)\C=C2\c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
InChI Key
RMQMLYMBZGDKBY-UHFFFAOYSA-N
注意
Refrigerate
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
569623-5G:
569623-1G:
569623-VAR:
569623-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)