Merck
569305
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3ClFCN
CAS番号:
分子量:
155.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
InChI Key
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.9 °F - closed cup
引火点(℃)
73.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
569305-VAR:
569305-BULK:
569305-1G:4548173170893