Merck
569275
Sigma-Aldrich
2,6-ジブロモ-3-クロロ-4-フルオロアニリン
97%
別名:
3-クロロ-2,6-ジブロモ-4-フルオロアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6Br2ClFNH2
CAS番号:
分子量:
303.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
InChI Key
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569275-1G:
569275-5G:
569275-VAR:
569275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)