Merck
568465
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(octyloxy)benzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(O(CH2)7CH3)2
CAS番号:
分子量:
334.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
332-333 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI Key
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
568465-VAR:
568465-5G:
568465-1G:
568465-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)