Merck
567264
Sigma-Aldrich
クロロトリス[3,3′,3"-ホスフィニジントリス(ベンゼンスルホナト)]ロジウム(I) 九ナトリウム塩 水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClRh(P(C6H4SO3·Na)3)3 · xH2O
分子量:
1843.62 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)S([O-])(=O)=O)c6cccc(c6)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c7cccc(c7)P(c8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)c9cccc(c9)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C18H15O9PS3.ClH.9Na.H2O.Rh/c3*19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;;;;;;;;;/h3*1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);1H;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;9*+1;;+1/p-10
InChI Key
DXZNVZQJFLQIQR-UHFFFAOYSA-D
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 不均一系水素化反応
  • 同位体交換反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)