Merck
566977
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3S
CAS番号:
分子量:
158.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
38-43 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1sccc1O
InChI
1S/C6H6O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h2-3,7H,1H3
InChI Key
SEMVRXMFCHXUMD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
566977-VAR:
566977-BULK:
566977-500MG:
試験成績書(COA)