アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-57 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-8H,1-3H3
InChI Key
PBWDRTGTQIXVBR-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
557749-25G-A:
557749-BULK-A:
557749-VAR-A:
557749-5G-A:
557749-5G:
557749-25G:
557749-BULK:
アクティブなフィルタ