Merck
566853
Sigma-Aldrich
1-イソプロピルピペラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16N2
CAS番号:
分子量:
128.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
かさ密度
0.896 g/mL
SMILES記法
CC(C)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.9 °F - closed cup
引火点(℃)
54.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
566853-1G:
566853-BULK:
566853-VAR:
試験成績書(COA)