Merck
565652
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-2-メチルフェニルボロン酸
別名:
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
153.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
191-196 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 逐次パラジウム触媒鈴木クロスカップリングおよび環化反応
  • 鈴木-宮浦反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565652-VAR:
565652-BULK:
565652-1G:
565652-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)