Merck
565121
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bisacrylamide
97%
別名:
3,8-Bisacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bisacryloyl ethidium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H24BrN3O2
CAS番号:
分子量:
502.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
248-252 °C (lit.)
λmax
304 nm
418 nm (2nd)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C=C)cc14
InChI
1S/C27H23N3O2.BrH/c1-4-25(31)28-19-12-14-21-22-15-13-20(29-26(32)5-2)17-24(22)30(6-3)27(23(21)16-19)18-10-8-7-9-11-18;/h4-5,7-17H,1-2,6H2,3H3,(H,28,31);1H
InChI Key
VVSGFSHAUFPBFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
蛍光モノマーです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
565121-1G:
565121-100MG:
565121-VAR:
565121-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alessandro Alcinesio et al.
Nature communications, 11(1), 2105-2105 (2020-05-02)
3D-printing networks of droplets connected by interface bilayers are a powerful platform to build synthetic tissues in which functionality relies on precisely ordered structures. However, the structural precision and consistency in assembling these structures is currently limited, which restricts intricate