Merck
568856
Sigma-Aldrich
フルオレセインo-アクリラート
95%
別名:
3′-アクリロキシスピロベンゾ[c]-フラン[1,9′]キサンテン-3-オン, アクリロイルオキシフルオレセイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H14O6
CAS番号:
分子量:
386.35
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
solid
mp
231-233 °C (lit.)
λmax
490 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C23H14O6/c1-2-21(25)27-14-8-10-18-20(12-14)28-19-11-13(24)7-9-17(19)23(18)16-6-4-3-5-15(16)22(26)29-23/h2-12,24H,1H2
InChI Key
VYLDMXSRCVCHNE-UHFFFAOYSA-N
詳細
フルオレセイン o-アクリル酸は、水性媒体中で量子効率が高い蛍光モノマーです。このフルオレセインの励起波長と発光波長は、可視光線の範囲です。アクリル酸、スチレン、アクリルアミドなどのさまざまなモノマーと共重合でき、巨大分子へのフルオロセインの付着が促されます。
アプリケーション
フルオロセイン o-アクリル酸は、バイオイメージングを用途とする蛍光プローブの形成に使用できます。また、分子インプリントポリマー(MIP)の合成に使用できます。さらに、蛍光顕微鏡検査において層間の分界を促進します。
蛍光モノマ-
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
568856-BULK:
568856-VAR:
568856-1G:
568856-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A fluorescein-based probe with high selectivity to cysteine over homocysteine and glutathione
Wang H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(67), 8341-8343 (2012)
Feifei Wang et al.
Polymers, 11(12) (2019-11-30)
In this study, we established a new fluorescent indicator platform. The responsive element consists of poly(N-isopropylacrylamide) nanospheres that include small percentages of fluorescein and a ligand, anilinodiacetate (phenylIDA). Nanosphere diameters were determined to be in the range from 50 to
Fluorescent molecularly imprinted polymer film binds glucose with a concomitant changes in fluorescence
Manju S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 26(2), 894-897 (2010)
Sequential formation of covalently bonded hydrogel multilayers through surface initiated photopolymerization
K?z?lel S, et al.
Biomaterials, 27(8), 1209-1215 (2006)
Synthesis and photophysical behavior of a water-soluble fluorescein-bearing polymer for Fe 3+ ion sensing
Wang B, et al.
Journal of Polymer Research, 15(6), 427-433 (2008)