Merck
564478
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-エトキシフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
200.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
234-239 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI Key
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564478-1G:
564478-VAR:
564478-5G:
564478-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)