Merck
563250
Sigma-Aldrich
4-メチル-1-ピペラジンカルボニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H8N2CH3COCl
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4980 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
密度
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
InChI Key
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride can be synthesized from 1-methylpiperazine by reacting with phosgene.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
563250-1G:
563250-BULK:
563250-5G:
563250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. J. Brown et al.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, The Pyrazines: Supplement I, 58 (2003)