Merck
563048
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-メチルアニリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH3)C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
186.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.6030 (lit.)
bp
105-107 °C/205 mmHg (lit.)
密度
1.4780 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cccc(Br)c1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
LDUCMSVRKKDATH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-6-methylaniline can be used as a reactant to synthesize:
  • Alkyl substituted bromoindazole building blocks by Pd-catalyzed Suzuki coupling reaction with various vinyl boronic acids.[1]
  • Difluoropyridoindole via Pd-catalyzed intramolecular Heck reaction with difluoropiperidinone.[2]
  • 4-Methyl-N-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine by one-pot Cu-catalyzed domino C-N cross-coupling reaction with iodobenzene and thiourea.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.1 °F - closed cup
引火点(℃)
101.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
563048-1G:
563048-5G:
563048-VAR:
563048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and evaluation of indazole based analog sensitive Akt inhibitors
Okuzumi T, et al.
Molecular Biosystems, 6(8), 1389-1402 (2010)
Copper-promoted one-pot approach: Synthesis of benzimidazoles
Boddapati SN, et al.
Molecules (Basel), 25(8), 1788-1788 (2020)
Novel synthesis of 4, 4-difluoropyrido [4, 3-b] indoles via intramolecular Heck reaction
Madaiah M, et al.
Tetrahedron Letters, 54(11), 1424-1427 (2013)