Merck
563021
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6HBr2CHOOCH3OH
CAS番号:
分子量:
309.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
97-101 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(Br)c(OC)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H6Br2O3/c1-13-8-5(9)2-4(3-11)7(12)6(8)10/h2-3,12H,1H3
InChI Key
SWPANPHWQRNQGO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
563021-25G:
563021-BULK:
563021-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)