Merck
562831
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O3
CAS番号:
分子量:
212.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
211-215 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O3/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7H,(H,14,15)
InChI Key
BSMAWCXKHJSJIB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
562831-VAR:
562831-1G:
562831-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)