Merck
562246
Sigma-Aldrich
4-(2-テトラヒドロ-2H-ピラノキシ)フェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13BrMgO2
CAS番号:
分子量:
281.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.961 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]c1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13O2.BrH.Mg/c1-2-6-10(7-3-1)13-11-8-4-5-9-12-11;;/h2-3,6-7,11H,4-5,8-9H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide can be used:
  • In the preparation of C-2 and C-20-diaryl steroidal derivatives.
  • As an intermediate in the synthesis of multiblock copolymers having fullerene backbone for possible applications in photovoltaic devices.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
< -17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第1類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
562246-VAR:
562246-50ML:4548173170343
562246-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of donor- acceptor multiblock copolymers incorporating fullerene backbone repeat units
Hiorns RC, et al.
Macromolecules, 43(14), 6033-6044 (2010)
Design and Diastereoselective Synthesis of C-2, C-20-Diaryl Steroidal Derivatives
Rey J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(20), 3781-3794 (2012)