Merck
561355
Sigma-Aldrich
3-(Acetylamino)-5-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(O)NHC6H2(NH2)(OH)SO3H
CAS番号:
分子量:
246.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1cc(cc(N)c1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10N2O5S/c1-4(11)10-7-3-5(16(13,14)15)2-6(9)8(7)12/h2-3,12H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,13,14,15)
InChI Key
SFUJTLIHMWZDTL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
561355-25G:
561355-BULK:
561355-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)