Merck
560065
Sigma-Aldrich
9,9-ジヘキシル-2,7-ジブロモフルオレン
97%
別名:
2,7-Dibromo-9,9′-bihexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -hexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene, 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H32Br2
CAS番号:
分子量:
492.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C25H32Br2/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26)11-13-21(23)22-14-12-20(27)18-24(22)25/h11-14,17-18H,3-10,15-16H2,1-2H3
InChI Key
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
詳細
ポリマ-発光ダイオ-ド(LED)の中間体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560065-BULK:
560065-VAR:
560065-25G:
試験成績書(COA)