Merck
560057
Sigma-Aldrich
9,9-ジドデシル-2,7-ジブロモフルオレン
97%
別名:
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-didodecylfluorene, 9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H56Br2
CAS番号:
分子量:
660.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
bp
180 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
50-55 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C37H56Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChI Key
KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ポリマ-発光ダイオ-ド用の中間体です 。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560057-VAR:
560057-25G:
560057-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)