Merck
559237
Sigma-Aldrich
(3-フルオロベンゾイル)酢酸エチル
別名:
(m-フルオロベンゾイル)酢酸 エチル エステル, 3-(3-フルオロフェニル)-3-オキソ-プロピオン酸 エチル エステル, 3-(3-フルオロフェニル)-3-オキソプロパン酸 エチル エステル, エチル 2-3-フルオロベンゾイルアセタート, エチル 3-フルオロ-β-オキソベンゼンプロパノアート, エチル m-フルオロベンゾイルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
210.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 生理活性分子の調製
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559237-BULK:
559237-VAR:
559237-1G:
559237-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)