Merck
237264
Sigma-Aldrich
Resolve-Al La
99%
別名:
La(tmhd)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,000
¥14,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,000
About This Item
化学式:
La(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
688.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
370 °C (lit.)
¥14,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
bp
370 °C (lit.)
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.La/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI Key
IXHLTRHDDMSNAP-LWTKGLMZSA-K
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
237264-VAR:
237264-100MG:
237264-BULK:
237264-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MOCVD of lanthanum oxides from La (tmhd)3 and La (tmod)3 precursors: A thermal and kinetic investigation.
Bedoya C, et al.
Chem. Vap. Deposition, 12(1), 46-53 (2006)
Structural and electrical properties of a La2O3 thin film as a gate dielectric.
Jun JH, et al.
The Journal of the Korean Physical Society, 11(6) (2002)
Study on the precursors for La2O3 thin films deposited on silicon substrate.
Jun J, et al.
Journal of Materials Science Letters, 21(23), 1847-1849 (2002)