Merck
558648
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
180.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
261-266 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI Key
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
558648-VAR:
558648-1G:
558648-5G:
558648-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)