Merck
558591
Sigma-Aldrich
2,5-Difluoroiodobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3I
CAS番号:
分子量:
239.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
密度
1.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H3F2I/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Difluoroiodobenzene (1,4-Difluoro-2-iodobenzene) may be used in the synthesis of 3,6-difluoro-1,2-phenylenediboronic acid[1] and 3,6-difluoro-2-iodobenzoic acid.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
558591-1G:
558591-VAR:
558591-5G:4548173994895
558591-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Basicity Gradient-Driven Migration of Iodine: Conferring Regioflexibility on the Substitution of Fluoroarenes.
Rausis T and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 19, 3351-3358 (2002)
Influence of Fluorination and Boronic Group Synergy on the Acidity and Structural Behavior of o-Phenylenediboronic Acids.
Durka K, et al.
Organometallics, 33(7), 1608-1616 (2014)