Merck
558044
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-ヘキセン-2-オール
97%, optical purity99.3%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +15.0°, c = 1 in chloroform
光学純度
99.3%
屈折率
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
LNPNXWKVAFKIBX-LURJTMIESA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
110.0 °F - closed cup
引火点(℃)
43.33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558044-5G:
558044-VAR:
558044-BULK:
558044-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)