Merck
55787
Sigma-Aldrich
(±)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
≥98.0% (TLC)
別名:
tert-ブチル N-(3-ピペリジルメチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O2
CAS番号:
分子量:
214.30
Beilstein:
7023643
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる試薬です。
チロホリン類縁体の合成
酵素的アシル化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
55787-500MG-F:
55787-BULK-F:
55787-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.