Merck
557641
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisilane
97%
別名:
1,1,1,2,2-Pentamethyldisilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiSi(CH3)2H
CAS番号:
分子量:
132.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
密度
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16Si2/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI Key
FHQRQPAFALORSL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
557641-VAR:
557641-BULK:
557641-1ML:
557641-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
一置換および二置換アルコキシシロキサンから合成された融解ゲルは、生物医学、電子工学、光電子工学などへの応用が期待されています。