Merck
557358
Sigma-Aldrich
2-メチル-1,5-ヘキサジエン
97%
別名:
2-メチルジアリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2CH2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
96.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.4170 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
密度
0.712 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CC(=C)CCC=C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h4H,1-2,5-6H2,3H3
InChI Key
SLQMKNPIYMOEGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methyl-1,5-hexadiene on mercury-photosensitized irradiation, undergoes internal cycloaddition to afford 1-methylbicyclo[2.1.1]hexane (as major product).[1] High-temperature pyrolysis of 2-methyl-1,5-hexadiene affords 1,5-hexadiene and 2,5-dimethyl-1,5-hexadiene.[2] 2-Methyl-1,5-hexadiene undergoes stereoselective and regioselective reaction with dialkylaluminum chloride (Et2AlCl) and titanium alkoxide [Ti(OPr-i)4, a catalyst] followed by oxidation to afford the corresponding five-membered 3-alkylcycloalkyl methanol.[3] 2-Methyl-1,5-hexadiene is formed as a major product during the condensation reaction between allyl chloride and methallyl chloride in the presence of magnesium.[4]
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
557358-1G:
557358-VAR:
557358-5G:
557358-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vapor-phase thermolyses of 3-hydroxy-1, 5-hexadienes. II. Effects of methyl substitution.
Negishi EI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(18), 8404-8405 (1994)
Olefins and Diolefins from Allylic Chlorides.
Henne AL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 63(12), 3474-3476 (1941)
Mercury (3P1) photosensitized internal cycloaddition reactions in 1, 4-, 1, 5-, and 1, 6-dienes.
Srinivasan R and Carlough KH.
Journal of the American Chemical Society, 89(19), 4932-4936 (1967)
Vapor-phase thermolyses of 3-hydroxy-1, 5-hexadienes. II. Effects of methyl substitution.
Viola A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(14), 3462-3470 (1967)