Merck
556890
Sigma-Aldrich
1-(3-スルホフェニル)-3-メチル-2-ピラゾリン-5-オン
95%
別名:
3-(4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-ピラゾール-1-イル)ベンゼンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O4S
CAS番号:
分子量:
254.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
335 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=NN(C(=O)C1)c2cccc(c2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-5-10(13)12(11-7)8-3-2-4-9(6-8)17(14,15)16/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,14,15,16)
InChI Key
VEMGKBUHUTYHHA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone [1-(3′-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] may be used to synthesize α-Pigment Yellow 191.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
556890-BULK:
556890-25G:
556890-500G:
556890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The first crystal structures of industrial laked yellow pigments determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(2), 338-341 (2008-12-02)