Merck
197556
Sigma-Aldrich
4-(3-メチル-5-オキソ-2-ピラゾリン-1-イル)安息香酸
≥98%
別名:
1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolinone, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(p-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 4-(3-Methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, 4-(3-Methyl-5-oxopyrazol-1-yl)benzoic acid, 4-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,840
¥8,840
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,840
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10N2O3
CAS番号:
分子量:
218.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,840
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-4-2-8(3-5-9)11(15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
CUGBBQWDGCXWNB-UHFFFAOYSA-N
詳細
The pharmacological activity of 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzoic acid was studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
197556-25G:
197556-BULK:
197556-5G:
197556-1G:
197556-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G M Antón-Fos et al.
Arzneimittel-Forschung, 44(7), 821-826 (1994-07-01)
New compounds showing hypoglycaemic activity have been designed through a computer-aided method based on QSAR (quantitative structure activity relationship) and molecular connectivity. The pharmacological tests carried out on the newly designed compounds demonstrated the existence of notable activity for two
Xixi Chen et al.
EBioMedicine, 25, 143-153 (2017-10-17)
Glycated haemoglobin (HbA1c) is the most important marker of hyperglycaemia in diabetes mellitus. We show that d-ribose reacts with haemoglobin, thus yielding HbA1c. Using mass spectrometry, we detected glycation of haemoglobin with d-ribose produces 10 carboxylmethyllysines (CMLs). The first-order rate