Merck
556629
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminophenyl)piperidine
97%
別名:
4-(1-ピペリジニル)-ベンゼンアミン, 4-(1-ピペリジノ)アニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5937 (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H16N2/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
InChI Key
TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • アミノ酸アリールアミド
  • 選択的インターロイキン2誘導性T細胞インヒビター
  • 抗マラリア薬
  • 抗インフルエンザウイルス活性を得るためのアグリコリストセチン誘導体
  • IRAK-4インヒビター
  • 抗プリオン活性を持つ9-アミノアクリジン類
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
556629-1G:
556629-5G:
556629-BULK:
556629-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)