Merck
556149
Sigma-Aldrich
4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
218.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5410 (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
InChI Key
CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride can be synthesized from isopropylbenzene via chlorosulfonation.[1]
アプリケーション
4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize chlorosulfonyl-functionalized ATRP (Atom transfer radical polymerization) initiator and 4-isopropylbenzenethiol.[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
556149-BULK:
556149-5G:
556149-VAR:
556149-25G:
556149-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Original route to polylactide-polystyrene diblock copolymers containing a sulfonyl group at the junction between both blocks as precursors to functional nanoporous materials.
Majdoub R, et al.
Reactive functional Polymers, 72(8), 495-502 (2012)
Daniele Casarini et al.
The Journal of organic chemistry, 71(16), 6248-6250 (2006-07-29)
The ring inversion barrier for thianthrene tetraoxide was determined by making use of the variable temperature 13C NMR spectra of the 2,7-diisopropyl derivative (DeltaG(double dagger) = 6.5 kcal mol(-1)). The barrier is lower than that measured for a trans thianthrene