Merck
555436
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
231.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
250-254 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
InChI Key
HBYJTLZNKNUTCP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
555436-1G:
555436-BULK:
555436-VAR:
555436-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)