Merck
553972
Sigma-Aldrich
トリス(ジメチルアミド)アンチモン(III)
99.99% trace metals basis
別名:
トリス(ジメチルアミノ)アンチモン(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]3Sb
CAS番号:
分子量:
253.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
32-34 °C/0.45 mmHg
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)[Sb](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/3C2H6N.Sb/c3*1-3-2;/h3*1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
ZUSRFDBQZSPBDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基材の原子番号:51 Antimony
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
553972-BULK:
553972-25ML:4548173169262
553972-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)