Merck
553891
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OCF3
CAS番号:
分子量:
241.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-3-1-2-4-6(5)12-7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
ITYCJCVRPBLODP-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene can be prepared from (trifluoromethoxy)benzene.[1]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
553891-BULK:
553891-1G:
553891-5G:
553891-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-, 3-, and 4-(Trifluoromethoxy) phenyllithiums: Versatile Intermediates Offering Access to a Variety of New Organofluorine Compounds.
Castagnetti E and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 691-695 (2001)