Merck
553786
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole
98%
別名:
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,500
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8ClN3OS
CAS番号:
分子量:
205.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
44-47 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChI Key
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553786-VAR:
553786-25G:
553786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)