Merck
553506
Sigma-Aldrich
オクタデシル基結合シリカゲル
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
別名:
C18 silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥42,600
¥42,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥42,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥42,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
標識化の程度
≥20.7% carbon loading
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553506-VAR:
553506-10G:
553506-50G:
553506-100G:
553506-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)