Merck
552607
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazino)propyl functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
別名:
Piperazino-3 functionalized silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.22
標識化の程度
0.8 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
552607-100G:
552607-25G:
552607-10G:
552607-VAR:
552607-BULK:
552607-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.