Merck
552216
Sigma-Aldrich
(1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ)ベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCF2CF2H
CAS番号:
分子量:
194.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)C(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H6F4O/c9-7(10)8(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
115.0 °F - closed cup
引火点(℃)
46.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
552216-5G:
552216-BULK:
552216-1G:
552216-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)